Få mere at vide
Natriumhexachloriridat(III)hydrat, Ir 31,5 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311988
Natriumhexachloriridat(III)hydrat, Ir 31,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048898
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11311988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011889.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123334-23-6 | Cl6IrNa3 | 473.89 g/mol
Natriumhexachloriridat(III)hydrat, bruges som reagens til HPLC, herunder analyser af peptider og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123334-23-6
Molekylær formel Cl6IrNa3
Molekylvægt (g/mol) 473.89
MDL nummer MFCD00003508
InChI nøgle GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11Vis mereVis mindre
PubChem CID 56845692
IUPAC navn trinatrium;hexachloriridium(3-);hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 473.89 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 31.5% min.
Følsomhed Moisture sensitive
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW02L037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2025 Artikelnummer011889.06,011889.03
PartinummerP14I041 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer011889.06,011889.03
PartinummerW06E050 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer011889.06,011889.03
PartinummerA03N14 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer011889.06,011889.03
PartinummerB21L31 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer011889.06,011889.03
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumhexachloriridat(III)hydrat, Ir 31,5 % min, Thermo Scientific Chemicals >