Få mere at vide
Natriumhexachloroiridat(III) hydrat, Ir 31,5% min
Artikelnummer. 11301988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301988 5 g 5g
11311988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011889.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 123334-23-6 | Cl6IrNa3 | 473,89 g/mol
Natriumhexachloriridat(III)hydrat, bruges som reagens til HPLC, herunder analyser af peptider og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123334-23-6
Molekylær formel Cl6IrNa3
Molekylvægt (g/mol) 473.89
MDL nummer MFCD00003508
InChI nøgle GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11
PubChem CID 56845692
IUPAC navn trinatrium;hexachloriridium(3-);hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 473,89 (Vandfri Vandstand)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 31.5% min.