Få mere at vide
Natriumhexabromplatinat(IV)hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339359
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339359 1 g 1g
11349359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088966.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39277-13-9 | Br6Na2Pt | 720.488 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39277-13-9
Molekylær formel Br6Na2Pt
Molekylvægt (g/mol) 720.488
MDL nummer MFCD00014237
InChI nøgle RFZKZIKSQSDBBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym disodium hexabromoplatinate, sodium hexabromoplatinate iv, disodium hexabromoplatinumdiuide, platinate 2-, hexabromo-, disodium, oc-6-11
PubChem CID 20474473
IUPAC navn dinatrium;hexabromplatin(2-)
SMIL [Na+].[Na+].Br[Pt-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexabromoplatinate (IV) hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Formel vægt 828.49 (720.49 Anhydrous)