Få mere at vide
Sodium hexabromoiridate(IV), Ir 24.1% min
Artikelnummer. 11317497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317497 5 g 5g
11307497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012649.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28529-99-9 | Br6IrNa2 | 717.621 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28529-99-9
Molekylær formel Br6IrNa2
Molekylvægt (g/mol) 717.621
MDL nummer MFCD00064675
InChI nøgle XUAIOVIZUXDJGC-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexabromoiridate iv, disodium hexabromoiridiumdiuide, sodium hexabromoiridate iv , ir, iridate 2-,hexabromo-,sodium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 71311344
IUPAC navn dinatrium;hexabromoiridium(2-)
SMIL [Na+].[Na+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexabromoiridate(IV)
Smeltepunkt >350°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Formel vægt 717.63
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 24.1% min.
Følsomhed Hygroscopic