Få mere at vide
Natriumheptanesulfonat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11465144 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11465144 1 g
1 options
Artikelnummer. 11465144 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522686701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Heptane Sulfonate
CAS 22767-50-6
Molekylær formel C7H15NaO3S
Mængde 1 g
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332