Få mere at vide
Natriumglykolat, TRC
Artikelnummer. 30412193
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30412193 100 g
1 options
Artikelnummer. 30412193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS090900100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Glycolate
CAS 2836-32-0
Molekylær formel C2H3NaO3
Mængde 100 g
Synonym Sodium Hydroxyacetate
InChI formel InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].OCC(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 2-hydroxyacetat
Molekylvægt (g/mol) 98.03
Formel vægt 97.998