Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium glycolate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NaOOCCH2OH |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 98.03 |
| Vis mere |