Få mere at vide
Natriumglykolat, 97%
Beskrivelse
Natriumglycolat bruges som et desintegreringsmiddel, suspenderingsmiddel, geleringsmiddel, buffermiddel og i farmaceutisk kvalitet til tabletter og kapsler. Ydermere bruges det i kosmetik og produkter til personlig pleje primært som eksfolieringsmiddel, som pH-justerende midler, hudplejemidler og som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumglycolat anvendes som et desintegreringsmiddel, suspenderingsmiddel, geleringsmiddel, buffermiddel og i farmaceutisk kvalitet til tabletter og kapsler. Ydermere bruges det i kosmetik og produkter til personlig pleje primært som eksfolieringsmiddel, som pH-justerende midler, hudplejemidler og som smagsstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Glycolate |
| Smeltepunkt | 210 °C til 218 °C |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | HOCH2CO2Na |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 98.03 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver eller klumper |