Få mere at vide
Natriumglycocholat hydrat, 98%
Artikelnummer. 10772833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772833 5 g Glasflaske 5g
10492865 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369460050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Natriumglykolothydrat, CAS # 207614-05-9, er et galdesyre glycin-konjugat og også et ionisk biologisk detergent. | CAS: 207614-05-9 | C26H42NNaO6 | 487,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Natriumglycocholathydrat er et konjugeret galdesalt
  • Det er et ionisk rengøringsmiddel
Applikationer
  • Natriumglycocholathydrat bruges til at bestemme serum totale galdesyrer ved fluorimetriske og enzymatiske metoder.
  • Det er også blevet brugt i in vitro undersøgelser for at undersøge dets effekt på micelledannelse og solubilisering af testosteron.
  • Denne forbindelse betragtes som et vaskemiddel, der bruges til at opløse fedtstoffer til absorption.
  • Dette kemiske produkt er syntetisk afledt af en naturlig forbindelse, cholsyre.
  • Natriumglycocholathydrat er blevet testet i laboratoriet for dets evne til at danne et liposomalt leveringssystem for at forbedre oral insulintilførsel. In vitro-resultaterne viste, at natriumglycocholatliposomer viste lovende aktivitet og kan være nyttige til at skabe en ny tilgang til oral administration af insulin mere effektivt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207614-05-9
Molekylær formel C26H42NNaO6
Molekylvægt (g/mol) 487.61
MDL nummer MFCD09037360
InChI nøgle OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
Synonym glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
PubChem CID 45051920
IUPAC navn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8 ,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetat;dihydrat
SMIL [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium glycocholate hydrate
Navn note 0.98
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand +29,50 (20,00 °C c=1,H2O)
Specifik rotation +28 til 31° (20 °C, 589nm) (c=1, H2O) på + ° tør basis
Formel vægt 487.61
Procent renhed ≥97,5 % (på tør basis) (Total base)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium glycocholate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.