Få mere at vide
Sodium Gluconate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10356290 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356290 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10356290 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 206°C
CAS 527-07-1
Farve White
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C6H11NaO7
MDL nummer 64210
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
InChI nøgle UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
IUPAC navn sodium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Molekylvægt (g/mol) 218.137
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Formel vægt 218.14g/mol
Emballage Plastic powder jar