Få mere at vide
Sodium glucoheptonate
Artikelnummer. 15468319
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468319 1 kg 1kg
15448319 100 g 100g
15458319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66811.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31138-65-5 | C7H13NaO8 | 248.163 g/mol
Natriumglukoheptonat bruges til rengøring af metal, mercerisering, malingfjerning og aluminiumætsning. Det bruges også til at mercerisere bomuld, hør, hamp og andre plantebaserede fibre for at øge styrke og tilføje glans til deres generelle udseende af tråde og stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumglukoheptonat bruges til rengøring af metal, mercerisering, malingfjerning og aluminiumætsning. Det bruges også til at mercerisere bomuld, hør, hamp og andre plantebaserede fibre for at øge styrke og tilføje glans til deres generelle udseende af tråde og stoffer.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31138-65-5
Molekylær formel C7H13NaO8
Molekylvægt (g/mol) 248.163
MDL nummer MFCD00013425
InChI nøgle FMYOMWCQJXWGEN-AXUKCSBQSA-M
Synonym sodium glucoheptonate, sodium 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate, d-sodium glucoheptonate, sodium-alpha-glucoheptonate, 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoic acid sodium salt
PubChem CID 49853507
IUPAC navn natrium;(2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium glucoheptonate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Freely soluble in water
Formel vægt 248.16