Få mere at vide
Natriumgalacturonat vandfrit, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408189
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408189 5 g 5g
15418189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66724.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14984-39-5 | C6H9NaO7 | 216.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14984-39-5
Molekylær formel C6H9NaO7
Molekylvægt (g/mol) 216.121
MDL nummer MFCD06201013
InChI nøgle MSXHSNHNTORCAW-NSBQNPTMSA-M
Synonym d-+-galacturonic acid sodium salt
PubChem CID 122174033
IUPAC navn natrium;(4S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-carboxylat
SMIL C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium galacturonate
Navn note anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Formel vægt 216.12
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic