Få mere at vide
Sodium Fusidate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049715
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049715 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049715 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0831.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Fusidate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fusidic Acid Sodium Salt
CAS 751-94-0
Analyt- eller komponentnavne Fusidic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H47 O6 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Fusidate, 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3alpha,4alpha,8alpha,9beta,11alpha,13alpha,14beta,16beta,17Z)-, 29-Nor-8alpha,9beta,13alpha,14beta-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3alpha,11alpha,16beta-trihydroxy-, 16-acetate, monosodium salt, (Z)- (8CI), 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-, monosodium salt, (3alpha,4alpha,8alpha,9beta,11alpha,13alpha,14beta,16beta,17Z)- (9CI), Fucidin, Fucidina, Fucidine, Fusidate sodium, Fusidic acid sodium salt, Fusidin, SQ 16360, Sodium fucidate, Sodium fusidate, Sodium fusidin, ZN 6-Na, Sodium ent-(17Z)-16alpha-(acetyloxy)-3beta,11beta-dihydroxy-4beta,8,14-trimethyl-18-nor-5beta,10alpha-cholesta-17(20),24-dien-21-oate
InChI formel InChI=1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)[O-])\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
IUPAC navn sodium;(2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoate
Molekylvægt (g/mol) 538.69
Mængde 250 mg
Formel vægt 538.327 g/mol