Få mere at vide
Natriumfumarat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772505 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10772505
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17013-01-3
Molekylær formel C4H2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 160.04
MDL nummer MFCD00064567
InChI nøgle VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC navn (E)-but-2-endisyre;natrium
SMIL C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fumarate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NaO2CCH=CHCO2Na
Mængde 500 g
Beilstein 02,74
Merck Index 10,4165
Opløselighedsinformation Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Formel vægt 160.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver