Få mere at vide
Natriumfumarat, 98%
Artikelnummer. 10291542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10291542 5 g Glasflaske 5g
10457192 100 g Glasflaske 100g
10772505 500 g Glasflaske 500g
15139233 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10291542 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215530050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17013-01-3
Molekylær formel C4H2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 160.04
MDL nummer MFCD00064567
InChI nøgle VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC navn (E)-but-2-endisyre;natrium
SMIL C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fumarate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NaO2CCH=CHCO2Na
Mængde 5 g
Beilstein 02,74
Merck Index 10,4165
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 228 g/L vand. Andre opløseligheder: uopløselige i ethanol, aceton
Formel vægt 160.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver