Få mere at vide
Natriumfumarat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081338
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11403634
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11276.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17013-01-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
Natriumfumarat bruges som surhedsregulerende middel i fødevareforarbejdning og som terminale elektronacceptorer ved dyrkning af visse anaerobe mikroorganismer. Det bruges også som buffermiddel og pH-justering i kosmetiske og personlig plejeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumfumarat bruges som surhedsregulerende middel i fødevareforarbejdning og som terminale elektronacceptorer ved dyrkning af visse anaerobe mikroorganismer. Det bruges også som buffermiddel og pH-justering i kosmetiske og personlig plejeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17013-01-3
Molekylær formel C4H4Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 162.052
MDL nummer MFCD00064567
InChI nøgle VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC navn (E)-but-2-endisyre;natrium
SMIL C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fumarate
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 160.04
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fumarate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium fumarate