Få mere at vide
Natriumfumarat, 98%
Artikelnummer. 11423634
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423634 2500 g 2500g
11403634 100 g 100g
11413634 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423634 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11276.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3014.97 DKK
    2712.65 DKK / 2500g
    Spare 302.32 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17013-01-3 | C4H4Na2O4 | 162,052 g/mol
Natriumfumarat bruges som surhedsregulerende middel i fødevareforarbejdning og som terminale elektronacceptorer ved dyrkning af visse anaerobe mikroorganismer. Det bruges også som buffermiddel og pH-justering i kosmetiske og personlig plejeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumfumarat bruges som surhedsregulerende middel i fødevareforarbejdning og som terminale elektronacceptorer ved dyrkning af visse anaerobe mikroorganismer. Det bruges også som buffermiddel og pH-justering i kosmetiske og personlig plejeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17013-01-3
Molekylær formel C4H4Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 162.052
MDL nummer MFCD00064567
InChI nøgle VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC navn (E)-but-2-endisyre;natrium
SMIL C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fumarate
Analyseprocentområde 98%
Mængde 2500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 160.04
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fumarate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fumarate