missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium formononetin-3'-sulfonate, MedChemExpress
Beskrivelse
Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium formononetin-3'-sulfonate |
| CAS | 949021-68-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H11NaO7S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Sul-F |
| Opløselighedsinformation | H2O : 25 mg/mL (67.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(C2=C1)C(C(C3=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(OC)C=C3)=CO2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.31 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?