Få mere at vide
Natriumformiat, TRC
Artikelnummer. 30426686
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426686 5 g
30411488 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6290005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.01
Synonym Formic Acid Sodium Salt, NA-Amasil
IUPAC navn natrium; Formate
SMIL [Na+].[O-]C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Formate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Formel vægt 67.9874