Få mere at vide
Sodium Formate, Supelco™
Artikelnummer. 15877460
Skift visning
Mængde:
500 g
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15877460 50 kg
15844820 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15877460 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1064439050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Formate
Smeltepunkt 253°C
Mængde 50 kg
MDL nummer MFCD00013101
Synonym Sodium formate, Sodium formate
Molekylvægt (g/mol) 68.01
Grad Research
Tæthed 1.92 g/cm3 at 20°C