Beskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 255°C |
| Farve | Colorless |
| pH | 9.0 to 10.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | NaBF4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Opløselighedsinformation | 700g/L (at 20°C) |
| IUPAC navn | sodium tetrafluoroboranuide |
| Vis mere |