Få mere at vide
Sodium formate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192680 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192680 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10192680 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4082/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 360°C
Smeltepunkt 258°C
CAS 141-53-7
Farve White
pH 7 to 8.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CHNaO2
MDL nummer 13101
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;formate
Molekylvægt (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formel vægt 68.01g/mol
Emballage Plastic powder jar