Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium formate |
| Smeltepunkt | 258,0 °C til 261,0 °C |
| Kogepunkt | 360,0 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HCO2Na |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 158756 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 550 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, uopløselig i ether |
| Formel vægt | 68.01 |
| Grad | ACS-reagens |
| Vis mere |