Få mere at vide
Natriumformiat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12357183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12357183 500 g Plastflaske 500g
12386263 100 g Plastflaske 100g
12347183 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12357183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446955000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    515.68 DKK / 500g
    Spare 34.32 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.01
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium formate
Smeltepunkt 258,0 °C til 261,0 °C
Kogepunkt 360,0 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCO2Na
Mængde 500 g
Merck Index 158756
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 550 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, uopløselig i ether
Formel vægt 68.01
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,005% maks