Få mere at vide
Sodium Formate ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427882 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11427882 500 g
1 options
Artikelnummer. 11427882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215257690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
ACS reagent-grade sodium formate in crystalline form.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Formate
CAS 141-53-7
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Molekylær formel CHNaO2
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium; formiat
Molekylvægt (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formel vægt 68.02
Procent renhed 99.33%
Grad ACS
Tæthed 1,92 g/cm3 ved 20 °C