Få mere at vide
Natriumformat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Reduktionsmiddel, buffermiddel, kompleksdannende middel, ÆdelmetalfældningsmiddelNatriumformiat bruges i analytisk kemi til at udfælde ædelmetaller. Det bruges til garvning af læder, til farvning og trykning af stoffer. Det virker som et galvaniseringsmiddel, et syrningsmiddel i tekstilindustrien, et reduktionsmiddel, et bejdsemiddel, et kompleksdannende middel. Yderligere bruges det i fotografiske fikseringsbade. Derudover bruges det som buffer til stærke mineralsyrer og fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium formate |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Smeltepunkt | 259 °C til 262 °C |
| Tæthed | 1.92 g/mL |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3595134 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, glycerol. Let opløselig i alkohol. Opløselig i vand, alkohol, glycerol og myresyre. Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 68.01 |
| Vis mere |