Få mere at vide
Sodium formate, 99%
Artikelnummer. p-3757418 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10584071
Brand: Thermo Scientific Acros 148230010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.007
MDL nummer MFCD00013101
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium formate
Smeltepunkt 258.0°C to 261.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 360.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCO2Na
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Merck Index 15, 8756
Opløselighedsinformation Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vægt 68.01
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver