Få mere at vide
Natriumformiat, 99%
Artikelnummer. 10584071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10584071 1 kg Plastflaske 1kg
10197203 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10584071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 DKK
    350.65 DKK / 1kg
    Spare 65.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.007
MDL nummer MFCD00013101
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium formate
Smeltepunkt 258,0 °C til 261,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 360,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCO2Na
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Merck Index 15, 8756
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 550 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, uopløselig i ether
Formel vægt 68.01
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.