Få mere at vide
Natriumformiat, 99%
Artikelnummer. 10197203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10197203 5 kg Plastflaske 5kg
10584071 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197203 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148230051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    985.09 DKK / 5kg
    Spare 29.91 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.007
MDL nummer MFCD00013101
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium formate
Smeltepunkt 258,0 °C til 261,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 360,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCO2Na
Mængde 5 kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Merck Index 15, 8756
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 550 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, uopløselig i ether
Formel vægt 68.01
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver