Få mere at vide
Natriumformiat, ≥99%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15642690 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15642690 500 g Poly flaske 500g
15622690 100 g Polyflaske 100g
15632690 2.5 kg Polyflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15642690 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 247596500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    944.28 DKK / 500g
    Spare 120.72 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.007
MDL nummer MFCD00013101
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Formate
Smeltepunkt 259 °C til 262 °C
Farve Hvid
Mængde 500 g
Lineær formel HCOONa
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 68,01 g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Pulver eller krystaller
Tæthed 1,92g/cm3