Få mere at vide
Sodium Formate, ≥99.0%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437882 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11437882 1 kg
11417882 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215257691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.007
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Formate
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥99.0%
Formel vægt 68
Grad ACS-reagens