Få mere at vide
Natriumformiat, 98%
Beskrivelse
Natriumformiat bruges i analytisk kemi til at udfælde ædelmetaller. Det bruges til garvning af læder, til farvning og trykning af stoffer. Det virker som et galvaniseringsmiddel, et syrningsmiddel i tekstilindustrien, et reduktionsmiddel, et bejdsemiddel, et kompleksdannende middel. Yderligere bruges det i fotografiske fikseringsbade. Derudover bruges det som buffer til stærke mineralsyrer og fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumformiat bruges i analytisk kemi til at udfælde ædelmetaller. Det bruges til garvning af læder, til farvning og trykning af stoffer. Det virker som et galvaniseringsmiddel, et syrningsmiddel i tekstilindustrien, et reduktionsmiddel, et bejdsemiddel, et kompleksdannende middel. Yderligere bruges det i fotografiske fikseringsbade. Derudover bruges det som buffer til stærke mineralsyrer og fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, glycerol og myresyre. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer. Fugt følsom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium formate |
| Smeltepunkt | 259°C to 262°C |
| Tæthed | 1.92 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3595134 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,8621 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,glycerol and formic acid. Insoluble in ether. |
| Formel vægt | 68.01 |
| Procent renhed | 98% |