Få mere at vide
Natriumformiat, 98%
Artikelnummer. 11423408
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423408 1000 g 1000g
11433408 250 g 250g
11443408 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17813.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68,007 g/mol
Natriumformiat bruges i analytisk kemi til at udfælde ædelmetaller. Det bruges til garvning af læder, til farvning og trykning af stoffer. Det virker som et galvaniseringsmiddel, et syrningsmiddel i tekstilindustrien, et reduktionsmiddel, et bejdsemiddel, et kompleksdannende middel. Yderligere bruges det i fotografiske fikseringsbade. Derudover bruges det som buffer til stærke mineralsyrer og fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumformiat bruges i analytisk kemi til at udfælde ædelmetaller. Det bruges til garvning af læder, til farvning og trykning af stoffer. Det virker som et galvaniseringsmiddel, et syrningsmiddel i tekstilindustrien, et reduktionsmiddel, et bejdsemiddel, et kompleksdannende middel. Yderligere bruges det i fotografiske fikseringsbade. Derudover bruges det som buffer til stærke mineralsyrer og fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, glycerol og myresyre. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer. Fugt følsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-53-7
Molekylær formel CHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 68.007
MDL nummer MFCD00013101
InChI nøgle HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC navn natrium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium formate
Smeltepunkt 259 °C til 262 °C
Tæthed 1.92
Mængde 1000 g
Beilstein 3595134
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8621
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, glycerol og myresyre. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 68.01
Procent renhed 98%