Få mere at vide
Sodium Formate-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium oxomethanolate-13C |
| CAS | 23102-86-5 |
| Molekylær formel | 13C H O2 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | sodium, oxo(1^{13}C)methanolate |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1; |
| SMIL | [Na+].[O-][13CH]=O |
| IUPAC navn | sodium;oxo(1^{13}C)methanolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 69 |
| Formel vægt | 68.991 |