Få mere at vide
Sodium formaldehydesulfoxylate Dihydrate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10528260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10528260 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10528260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4040/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 63°C
CAS 6035-47-8
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CH7NaO5S
MDL nummer 150598
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
InChI nøgle UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
SMIL C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
IUPAC navn sodium;hydroxymethanesulfinate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 154.112
PubChem CID 23666330
Formel vægt 154.11g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.