Få mere at vide
Natriumformaldehydesulfoxylatdihydrat, 98 %
Artikelnummer. 11994221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994221 25 kg Fiber tromle 25kg
10746351 1 kg Plastflaske 1kg
10589053 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149190250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6035-47-8
Molekylær formel CH3NaO3S·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 154.11
MDL nummer MFCD00150598
InChI nøgle UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
PubChem CID 23666330
IUPAC navn natrium; hydroxymethansulfinat; dihydrat
SMIL C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Smeltepunkt 63,0 °C til 64,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodometri)
Emballage Fiber tromle
Lineær formel HOCH2SO2Na·2H2O
Mængde 25 kg
Merck Index 15,8755
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1088 g/L. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i abs. alkohol, ether og benzen
Formel vægt 154.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.