Få mere at vide
Natriumfluorfosfat, TRC
Artikelnummer. 30414370
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30414370 5 g
1 options
Artikelnummer. 30414370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6275005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Monofluorophosphate
CAS 10163-15-2
Mængde 5 g
Molekylær formel F O3 P . 2 Na
Synonym Phosphorofluoridic acid','disodium salt (8CI,9CI), Sodium phosphorofluoridate ((NaO)2FPO) (6CI,7CI), Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate, Phoskadent Na 211, Sensodyne-Fluor, Sodium fluorophosphate (Na2PFO3), Sodium fluorophosphate (Na2PO3F), Sodium phosphorofluoridate (Na2PO3F)
InChI formel InChI=1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])F
IUPAC navn disodium; fluoro-dioxido-oxo-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 143.95
Formel vægt 143.9364