Få mere at vide
Sodium fluorophosphate
Artikelnummer. 11387727
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387727 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014129.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10163-15-2 | FNa2O3P | 143.949 g/mol
Sodium fluorophosphate is used as an anti-inflammatory, glucocorticoid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fluorophosphate
CAS 10163-15-2
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel FNa2O3P
MDL nummer MFCD00014248
FN nummer UN3288
Synonym sodium monofluorophosphate, disodium monofluorophosphate, sodium fluorophosphate, disodium fluorophosphate, phosphorofluoridic acid, disodium salt, sodium phosphorofluoridate, disodium phosphorofluoridate, extra-strength aim, sodium fluorophosphate na2po3f, unii-c810jcz56q
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
InChI nøgle BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]P(=O)([O-])F.[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 143.949
PubChem CID 24266
ChEBI CHEBI:86431
Formel vægt 143.95
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium fluorophosphate