missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Fluoroacetate, TRC

Artikelnummer. 30419600
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419600 50 mg
30417469 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS96014350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluoroacetic acid sodium salt
CAS 62-74-8
Molekylær formel C2 H2 F O2 . Na
Mængde 50 mg
Synonym Fluoroacetic acid sodium, Acetic acid','2-fluoro-','sodium salt (1:1) (ACI), Acetic acid','fluoro-','sodium salt (8CI','9CI), 1080, Compound 1080, Fluoroacetic acid sodium salt, Fratol, Furatol, Ratbane 1080, SMFA, Sodium fluoroacetate, Sodium monofluoroacetate, Tenate
InChI formel InChI=1S/C2H3FO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CF
IUPAC navn sodium;2-fluoroacetate
Molekylvægt (g/mol) 100.02
Formel vægt 99.9937
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.