missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Fluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoroacetic acid sodium salt |
| CAS | 62-74-8 |
| Molekylær formel | C2 H2 F O2 . Na |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | Fluoroacetic acid sodium, Acetic acid','2-fluoro-','sodium salt (1:1) (ACI), Acetic acid','fluoro-','sodium salt (8CI','9CI), 1080, Compound 1080, Fluoroacetic acid sodium salt, Fratol, Furatol, Ratbane 1080, SMFA, Sodium fluoroacetate, Sodium monofluoroacetate, Tenate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3FO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)CF |
| IUPAC navn | sodium;2-fluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.02 |
| Formel vægt | 99.9937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?