Få mere at vide
Natriumfluorid, Purum p.a., ≥98,0% (F), Solstice
Artikelnummer. 17204464
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
17204464 25 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17204464 Leverandør Fluka Leverandørnr. 7152225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18710.00 DKK
    17268.06 DKK / 25kg
    Spare 1441.94 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
CAS 7681-49-4
Mængde 25 kg
Molekylær formel FNa
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [F-].[Na+]
IUPAC navn natriumfluorid
Molekylvægt (g/mol) 41.99