Få mere at vide
Natriumfluorid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15682980 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
50kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15682980 50 kg 50kg
15662980 250 g 250g
15672980 500 g 500g
15652980 1 kg 1kg
15602990 6 x 250 g Pakke med 6
15692980 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15682980 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3010550KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 1.704 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993 °C (litteratur)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 50 kg
Lineær formel HCONH2
FN nummer UN1690
IUPAC navn natriumfluorid
Formel vægt 41.99
Procent renhed >99%
Grad ACS Reagens/Reagens ISO/Reagens Ph. Eur.
Emballage Fiberboard Box
Damptryk 1,4 mmHg (0 °C)
Tæthed 2.7 g/cm3