Få mere at vide
Natriumfluorid, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis ekskl. K), K =100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302058
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302058 250 g 250g
11312058 5 g 5g
11392048 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11302058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012964.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Det bruges som stålaffedtningsmiddel og flusmiddel. Det bruges til varmebehandling af saltsammensætninger, tin-galvanisering, fluorering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det har betydelige anvendelser i organisk syntese, herunder dets halogenid-udveksling med acylchlorid, svovlchlorider og phosphorchlorid, desilylering af silylbeskyttede OH-grupper, syntese af fluorcarboner (Finkelstein-reaktion) og også i metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMIL [F-].[Na+]
Spezifikation
Kogepunkt 1704°C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.9995% (metals basis excluding K)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in HF and ammonia. Insoluble in alcohol.
IUPAC navn natriumfluorid
Formel vægt 41.99
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.336
Udseende White powder
Damptryk 1.3 hPa (1mm Hg) at 20°C
Tæthed 2.78
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.