Få mere at vide
Natriumfluorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051050
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30051050 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30051050 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0734.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumfluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Analyt- eller komponentnavne Sodium Fluoride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel F . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Fluoride, Act, Act (mouthwash), Antibulit, Apoflux, Chemifluor, Dentalfluoro, Duofluorid, Duofluorid F, Duraphat, FDA 0101, Flor-Opal, Floridine, Florinse, Florocid, Fludent, Fluocal, Fluoraday, Fluorigard, Fluorol, Fluorzoin, Fluossen, Flura Drops, Flurexal, Flursol, Flutop Gel, Fungol B, Fuoros, Karidium, Karigel N, Lemoflur, Luride SF, Minute-Gel, Miranol, NSC 77385, Neosten, Neutra-Care, Ora-Bliss, Ossalin, Ossin, Osteo F, Osteofluor, Osteoflur, Pediaflor, Pergantene, Prevident, Prevident 5000 Plus, Prodent, Slow-Fluoride, Sodium monofluoride, Sodium monofluoride (NaF), T-Fluoride, Thera Flur, Wako 194-01971, Winterfresh Gel, Zymafluor
InChI formel InChI=1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
SMIL [F-].[Na+]
IUPAC navn natrium; Fluorid
Molekylvægt (g/mol) 41.99
Mængde 500 mg
Formel vægt 41,9882 g/mol