Få mere at vide
Natriumfluorid, til biokemi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15226008 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15226008 500 g 500g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15226008 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 DKK
    1395.54 DKK / 500g
    Spare 99.46 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1700,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993,0 °C
CAS 7681-49-4
Mængde 500 g
Molekylær formel FNa
Lineær formel NaF
MDL nummer MFCD00003524
Merck Index 15,8754
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [F-].[Na+]
IUPAC navn natriumfluorid
Molekylvægt (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formel vægt 41.98
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.