Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Det bruges som stålaffedtningsmiddel og til tinelektroplettering, flux, varmebehandling af saltsammensætninger, fluoridering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det fungerer som kilde til fluoridioner i flere anvendelser, herunder anvendelse i syntetisk kemi, for eksempel i Finkelstein-reaktioner til forberedelse af fluorforbindelser, desilylering i følsomme organiske forbindelser, metallurgi og reaktion med elektrofile chlorider. Det har medicinske og andre anvendelser, herunder kompleksering af magnesiumioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.