Få mere at vide
Natriumfluorid, ACS, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som stålaffedtningsmiddel og til tinelektroplettering, flux, varmebehandling af saltsammensætninger, fluoridering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det fungerer som kilde til fluoridioner i flere anvendelser, herunder anvendelse i syntetisk kemi, for eksempel i Finkelstein-reaktioner til forberedelse af fluorforbindelser, desilylering i følsomme organiske forbindelser, metallurgi og reaktion med elektrofile chlorider. Det har medicinske og andre anvendelser, herunder kompleksering af magnesiumioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1704 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium fluoride |
| Smeltepunkt | 993 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.336 |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride