Få mere at vide
Natriumfluorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumfluorid bruges som stålaffedtningsmiddel og i galvanisering af tin, flusmiddel, varmebehandlende saltsammensætninger, fluorering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det tjener som en kilde til fluoridion i flere applikationer, herunder dets anvendelse i syntetisk kemi, for eksempel i Finkelstein-reaktion til fremstilling af fluorforbindelser, desilylering i følsomme organiske forbindelser, metallurgi og reaktion med elektrofile chlorider. Det har medicinske og andre anvendelser, herunder kompleksdannelse af magnesiumioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumfluorid bruges som stålaffedtningsmiddel og i galvanisering af tin, flusmiddel, varmebehandlende saltsammensætninger, fluorering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det tjener som en kilde til fluoridion i flere applikationer, herunder dets anvendelse i syntetisk kemi, for eksempel i Finkelstein-reaktion til fremstilling af fluorforbindelser, desilylering i følsomme organiske forbindelser, metallurgi og reaktion med elektrofile chlorider. Det har medicinske og andre anvendelser, herunder kompleksdannelse af magnesiumioner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol
Bemærkninger
Det skal holdes væk fra oxidationsmidler, metaller, syrer, alkalier. Det er mindre hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1704°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium fluoride |
| Smeltepunkt | 993°C |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | NaF |
| FN nummer | UN1690 |
| Merck Index | 14,8618 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol |
| IUPAC navn | natriumfluorid |
| Formel vægt | 41.99 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium fluoride