Få mere at vide
Natriumfluorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429933
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429933 1000 g 1000g
11439933 250 g 250g
11449933 5000 g 5000g
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11429933
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13019.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumfluorid bruges som stålaffedtningsmiddel og i galvanisering af tin, flusmiddel, varmebehandlende saltsammensætninger, fluorering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det tjener som en kilde til fluoridion i flere applikationer, herunder dets anvendelse i syntetisk kemi, for eksempel i Finkelstein-reaktion til fremstilling af fluorforbindelser, desilylering i følsomme organiske forbindelser, metallurgi og reaktion med elektrofile chlorider. Det har medicinske og andre anvendelser, herunder kompleksdannelse af magnesiumioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumfluorid bruges som stålaffedtningsmiddel og i galvanisering af tin, flusmiddel, varmebehandlende saltsammensætninger, fluorering af drikkevand, fjernelse af HF fra udstødningssystemer for at reducere luftforurening og frosting af glas. Det tjener som en kilde til fluoridion i flere applikationer, herunder dets anvendelse i syntetisk kemi, for eksempel i Finkelstein-reaktion til fremstilling af fluorforbindelser, desilylering i følsomme organiske forbindelser, metallurgi og reaktion med elektrofile chlorider. Det har medicinske og andre anvendelser, herunder kompleksdannelse af magnesiumioner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol
Bemærkninger
Det skal holdes væk fra oxidationsmidler, metaller, syrer, alkalier. Det er mindre hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 1704°C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993°C
Mængde 1000 g
Lineær formel NaF
FN nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC navn natrium; fluorid
Formel vægt 41.99
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.336
Tæthed 2.78
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium fluoride