Få mere at vide
Natriumfluorid, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10296970 25 g Plastflaske 25g
10113980 500 g Plastflaske -
10761994 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10296970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201290250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC navn natriumfluorid
SMIL [F-].[Na+]
Specifications
Kogepunkt 1700,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Formel vægt 41.98
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,2% maks. (150 °C)
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium fluoride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.